SML1131
Fosbretabulin disodium
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Methoxy-5-[(1Z)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl]phenyl disodium phosphate, CA4P, Combretastatin A4 phosphate disodium
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 5 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OC1=CC(/C=C\C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=CC=C1OC)([O-])=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C18H21O8P.2Na/c1-22-14-8-7-12(9-15(14)26-27(19,20)21)5-6-13-10-16(23-2)18(25-4)17(11-13)24-3;;/h5-11H,1-4H3,(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/b6-5-;;
Clave InChI
VXNQMUVMEIGUJW-XNOMRPDFSA-L
Información sobre el gen
human ... TUBA1A(7846) , TUBA1B(10376) , TUBA1C(84790) , TUBA3C(7278) , TUBA3E(112714) , TUBA4A(7277) , TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733) , TUBB3(10381) , TUBB4A(10382) , TUBB4B(10383) , TUBB6(84617) , TUBB8(347688)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable