Merck
SMB00409
Sigma-Aldrich
2-Azidoethyl α-mannopyranoside
≥95%
Sinónimos:
α-D-Man-Et-N3, 2-Azidoethyl α-D-mannopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
249.22
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
origen biológico
synthetic (organic)
Análisis
≥95%
formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OCCN=[N+]=[N-])[C@@H](O)C(O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O6/c9-11-10-1-2-16-8-7(15)6(14)5(13)4(3-12)17-8/h4-8,12-15H,1-3H2/t4?,5-,6?,7-,8+/m1/s1
Clave InChI
VGCOVRUENPCVTD-IEWBWJGZSA-N
Descripción general
2-Azidoethyl α-mannopyranoside is an alkylated glycoside.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
2-Azidoethyl α-mannopyranoside is an alkylated glycoside. Alkylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable