SBR00045
Gentamicin-Amphotericin B Ready Made Solution
Gentamicin 25mg/mL and Amphotericin B 125µg/mL
Sinónimos:
Gentamicin-Amphotericin B Ready Made Solution
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
actividad específica
Antibacterial and antifungal
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
mycoplasma
yeast
Modo de acción
cell membrane | interferes
protein synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Otras notas
- The Gentamicin-Amphotericin B mixture is composed from Gentamicin 25mg/ml and Amphotericin B 125 µg/mL.
- The working concentrations according to CDC SOP# DSR-052-05 are 100 µg/mL for Gentamicin and 0.5 µg/mL for Amphotericin B.
- 2mL Gentamicin-Amphotericin B stock mixture is sufficient to prepare 500 mL working concentration.
- The product is packed under aseptic conditions.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable