SAB5702875
Anti-Syntaxin 4 Antibody, clone 8F3P7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
STX4A, p35-2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8F3P7, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
34 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1.3 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
QTIVKLGNKVQELEKQQVTILATPLPEESMKQELQNLRDEIKQLGREIRLQLKAIEPQKEEADENYNSVNTRMRKTQHGVLSQQFVELINKCNSMQSEYRE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STX4(6810)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1