SAB5702871
Anti-IDH1 Antibody, clone 5S2U7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HEL-216, HEL-S-26, IDCD, IDH, IDP, IDPC, PICD
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5S2U7, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
45 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1.36 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
DATNDQVTKDAAEAIKKHNVGVKCATITPDEKRVEEFKLKQMWKSPNGTIRNILGGTVFREAIICKNIPRLVSGWVKPIIIGRHAYGDQYRATDFVVPGPG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IDH1(3417)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3