SAB5702631
Anti-PLC gamma 1 (PLCG1) Antibody, clone 6V9U10, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
NCKAP3, PLC-II, PLC1, PLC148, PLCgamma1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6V9U10, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
150 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.44 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
GKIKHCRVQQEGQTVMLGNSEFDSLVDLISYYEKHPLYRKMKLRYPINEEALEKIGTAEPDYGALYEGRNPGFYVEANPMPTFKCAVKALFDYKAQREDELTFIKSAIIQNVEKQEGGWWRGD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLCG1(5335)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1