Documentos clave
SAB5702567
Sigma-Aldrich
Anti-SOX1 Antibody, clone 9L8Z4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
SRY (sex determining region Y)-box 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9L8Z4, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
45 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:1000 - 1:2200
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MYSMMMETDLHSPGGAQAPTNLSGPAGAGGGGGGGGGGGGGGGAKANQDRVKRPMNAFMVWSRGQRRKMAQENPKMHNSEISKRLGAEWKVMSEAEKRPF
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SOX1(6656)
Descripción general
This intronless gene encodes a member of the SOX (SRY-related HMG-box) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of the cell fate. The encoded protein may act as a transcriptional activator after forming a protein complex with other proteins. In mice, a similar protein regulates the gamma-crystallin genes and is essential for lens development. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SOX1 (O00570).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)