SAB5702555
Anti-PER2 Antibody, clone 2K9Y0, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
FASPS, FASPS1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2K9Y0, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
140 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
0.6 mg/mL
técnicas
ChIP: 1:50 - 1:200
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MNGYAEFPPSPSNPTKEPVEPQPSQVPLQEDVDMSSGSSGHETNENCSTGRDSQGSDCDDSGKELGMLVEPPDARQSPDTFSLMMAKSEHNPSTSGCSSD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PER2(8864)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1