SAB5702462
Anti-Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d) Antibody, clone 8M8C2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CD49D, IA4
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8M8C2, monoclonal
formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.60 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
ALKFEIRATGFPEPNPRVIELNKDENVAHVLLEGLHHQRPKRYFTIVIISSSLLLGLIVLLLISYVMWKAGFFKRQYKSILQEENRRDSWSYINSKSNDD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGA4(3676)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1