SAB5702446
Anti-GLO1 Antibody, clone 3G6Q1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
GLOD1, GLYI, HEL-S-74
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3G6Q1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
22 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.2 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MAEPQPPSGGLTDEAALSCCSDADPSTKDFLLQQTMLRVKDPKKSLDFYTRVLGMTLIQKCDFPIMKFSLYFLAYEDKNDIPKEKDEKIAWALSRKATLE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GLO1(2739)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)