Merck
Todas las fotos(5)
Documentos
SAB5702318
Sigma-Aldrich
Anti-Flotillin 1 Antibody, clone 8I2S7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
FLOT1, flotillin-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8I2S7, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
47 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.6 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
GARARAEAEQMAKKAEAFQLYQEAAQLDMLLEKLPQVAEEISGPLTSANKITLVSSGSGTMGAAKVTGEVLDILTRLPESVERLTGVSISQVNHKPLRTA
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FLOT1(10211)
Descripción general
This gene encodes an protein that localizes to the caveolae, which are small domains on the inner cell membranes. This protein plays a role in vesicle trafficking and cell morphology. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2016]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 328-427 of human Flotillin 1 (O75955).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1