Documentos clave
SAB5700932
Sigma-Aldrich
Anti-Lipocalin-2/NGAL antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
358,00 €
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
358,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
concentración
0.75 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LCN2(3934)
Descripción general
This gene encodes a protein that belongs to the lipocalin family. Members of this family transport small hydrophobic molecules such as lipids, steroid hormones and retinoids. The protein encoded by this gene is a neutrophil gelatinase-associated lipocalin and plays a role in innate immunity by limiting bacterial growth as a result of sequestering iron-containing siderophores. The presence of this protein in blood and urine is an early biomarker of acute kidney injury. This protein is thought to be be involved in multiple cellular processes, including maintenance of skin homeostasis, and suppression of invasiveness and metastasis. Mice lacking this gene are more susceptible to bacterial infection than wild type mice. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human Lipocalin-2/NGAL
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)