Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
SAB5700792
Sigma-Aldrich
Anti-UBC antibody produced in rabbit
Sinónimos:
HMG20, UBC, ubiquitin C
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
77
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
2.3 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UBC(7316)
Descripción general
This gene represents a ubiquitin gene, ubiquitin C. The encoded protein is a polyubiquitin precursor. Conjugation of ubiquitin monomers or polymers can lead to various effects within a cell, depending on the residues to which ubiquitin is conjugated. Ubiquitination has been associated with protein degradation, DNA repair, cell cycle regulation, kinase modification, endocytosis, and regulation of other cell signaling pathways.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human UBC (NP_066289.3).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable