SAB5700368
Anti-Phospho-SRC Family-Y416 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
Src Family
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
40
54
58
60
61
reactividad de especies
human
concentración
1.79 mg/ml
técnicas
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr416)
Información sobre el gen
human ... LCK(3932)
Inmunógeno
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable