Documentos
SAB4700846
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD8a antibody produced in rat
clone 53-6.7
Sinónimos:
BB154331, Ly-2, Ly-35, Ly-B, Lyt-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
53-6.7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de acceso
NM_001081110.2
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Cd8a(12525)
Descripción general
The rat monoclonal antibody 53-6.7 recognizes mouse CD8a (32-34 kDa; alpha chain of the CD8 antigen).
Inmunógeno
Mouse spleen cells
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable