Documentos clave
SAB4700788
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD49c antibody produced in mouse
clone ASC-1
Sinónimos:
FRP-2, ITGA3, Integrin alpha-3, VLA-3 alpha, VLA3 alpha
Seleccione un Tamaño
100 μG
363,00 €
363,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
363,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
363,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ASC-1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de acceso
NP_002195.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGA3(3675)
Descripción general
The mouse monoclonal antibody ASC-1 recognizes CD49c (integrin alpha 3), a transmembrane glycoprotein composed of disulfide linked 125 kDa and 30 kDa chains, and expressed on adherent cell lines and to a lesser extent on T and B cells and monocytes.
Inmunógeno
Human SSC-9 cell line (squamous cell carcinoma)
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)