SAB4501303
Anti-NMDAR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
GLURZ1, GRIN1, Glutamate [NMDA] receptor subunit ζ 1 precursor, N-methyl-D-aspartate receptor, NMD-R1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 105 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRIN1(2902)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 864-913
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable