SAB4500071
Anti-p57 KIP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
CDKN1C, CDN1C, CDNC, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, Cyclin-dependent kinase inhibitor p57
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 32 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDKN1C(1028)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 267-316
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable