SAB4200450
Anti-SOX11 (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-SRY (sex determining region Y)-box 11
Seleccione un Tamaño
392,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
392,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunohistochemistry: 1:100-1:200 using formalin-fixed paraffin-embedded rat brain and cerebellum.
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using human HeLa cells.
western blot: 1:4000-1:8000 using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human recombinant SOX11
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SOX11(6664)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)