SAB4200193
Anti-Glyoxalase I antibody, Rat monoclonal
clone Clone 6F10, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Glyoxalase I antibody produced in rat
Seleccione un Tamaño
516,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
516,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Clone 6F10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~21 kDa
reactividad de especies
mouse, monkey, canine, rat, human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: 0.12-0.25 μg/mL using A549, HeLa, SH-SY5Y, COS7 or MDCK cell extracts
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GLO1(2739)
mouse ... Glo1(109801)
rat ... Glo1(294320)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)