SAB3500474
Monoclonal Anti-XBP-1 antibody produced in mouse
clone 9B7E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Tax-responsive element binding protein 5, Anti-X box binding protein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9B7E5, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... XBP1(7494)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable