Documentos clave
SAB3500457
Sigma-Aldrich
Anti-TEM4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ARHGEF17, Anti-P164RHOGEF, Anti-Rho guanine nucleotide exchange factor 17, Anti-Tumor endothelial marker 4
Seleccione un Tamaño
100 μG
359,00 €
359,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
359,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
359,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 220 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARHGEF17(9828)
Descripción general
Rho guanine nucleotide exchange factor 17 (ARHGEF17), also known as tumor endothelial marker 4 (TEM4) and p164-RhoGEF (Rho-specific guanine-nucleotide exchange factor), encodes a guanine nucleotide exchange factor (GEF) for RhoA GTPases. The encoded protein consists of 1510 amino acids and contains a RhoGEF-specific Dbl homology (DH) domain. It does not contain the typical pleckstrin homology domain. TEM4 is predominantly expressed in the heart. Overexpression of this protein inhibits the transcription of M3 muscarinic receptor-induced genes. TEM4 modulates endothelial cell migration.
Inmunógeno
TEM4 antibody was raised against a 18 amino acid peptide near the center of human TEM4.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500457.
Forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The RhoGEF TEM4 Regulates Endothelial Cell Migration by Suppressing Actomyosin Contractility.
Mitin N
PLoS ONE (2013)
A mammalian Rho-specific guanine-nucleotide exchange factor (p164-RhoGEF) without a pleckstrin homology domain
Ulrich Rumenapp
BioChemistry: An Indian Journal (2002)