SAB2900618
Anti-HTR6/5-HT36 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
5-HT-6, 5-HT6, 5-HT6 receptor, 5-HT6R, 5-hydroxytryptamine receptor 6, HTR6
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
horse, dog, rat, hamster, human, monkey
técnicas
immunohistochemistry: 20 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HTR6(3362)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable