SAB2702247
Monoclonal Anti-Factor X antibody produced in mouse
clone GT268, affinity isolated antibody
Sinónimos:
FX, FXA
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GT268, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
55kDa
reactividad de especies
human
concentración
1mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
western blot: 1:5,000-1:20,000
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... F10(2159)
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Otras notas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable