SAB2501648
Anti-TRIM5 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HGNC:16276, HGNC:16276, Tripartite motif protein 5, Tripartite motif-containing 5
About This Item
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRIM5(85363)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable