SAB1412866
Monoclonal Anti-DSCAML1 antibody produced in mouse
clone 6B10, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-KIAA1132
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6B10, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 35.31 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2a
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... DSCAML1(57453)
Inmunógeno
Sequence
SEPGICRFTASPPKPQDADRGKNVAVPIPHRANKSDYCNLPLYAKSEAFFRKADGREPCPVVPPREASIRNLARTYHTQARHLTLDP
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable