SAB1412328
ANTI-ATF3 antibody produced in mouse
clone 8D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ATF3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8D8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 45.65 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATF3(467)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MMLQHPGQVSASEVSASAIVPCLSPPGSLVFEDFANLTPFVKEELRFAIQNKHLCHRMSSALESVTVSDRPLGVSITKAEVAPEEDERKKRRRERNKIAAAKCRNKKKEKTECLQKESEKLESVNAELKAQIEELKNEKQHLIYMLNLHRPTCIVRAQNGRTPEDERNLFIQQIKEGTLQS
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ATF3 plays bifurcated roles in cancer development by stimulating apoptosis in the untransformed MCF10A (a breast cancer progression cell line) mammary epithelial cells and also conserve aggressive MCF10CA1a cells and promotes its cell motility.
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable