SAB1412323
ANTI-ABL2 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ABL2, ABLL, ARG, FLJ22224, FLJ31718
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.41 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG3κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ABL2(27)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
KKTLGLRAGKPTASDDTSKPFPRSNSTSSMSSGLPEQDRMAMTLPRNCQRSKLQLERTVSTSSQPEENVDRANDMLPKKSEESAAPSRERPKAKLLPRGA
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable