Documentos clave
SAB1412163
Sigma-Aldrich
ANTI-SUPT16H antibody produced in mouse
clone 4D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CDC68, FACT, FACTP140, FLJ10857, SUPT16H
Seleccione un Tamaño
100 μG
491,00 €
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
491,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.62 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SUPT16H(11198)
Descripción general
Transcription of protein-coding genes can be reconstituted on naked DNA with only the general transcription factors and RNA polymerase II. However, this minimal system cannot transcribe DNA packaged into chromatin, indicating that accessory factors may facilitate access to DNA. One such factor, FACT (facilitates chromatin transcription), interacts specifically with histones H2A/H2B to effect nucleosome disassembly and transcription elongation. FACT is composed of an 80 kDa subunit and a 140 kDa subunit; this gene encodes the 140 kDa subunit. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SUPT16H (NP_009123, 608 a.a. ~ 715 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PGEQTVPALNLQNAFRIIKEVQKRYKTREAEEKEKEGIVKQDSLVINLNRSNPKLKDLYIRPNIAQKRMQGSLEAHVNGFRFTSVRGDKVDILYNNIKHALFQPCDGE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)