SAB1411925
ANTI-THAP9 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ23320, FLJ34093, THAP9
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 99.33 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... THAP9(79725)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
MTRSCSAVGCSTRDTVLSRERGLSFHQFPTDTIQRSKWIRAVNRVDPRSKKIWIPGPGAILCSKHFQESDFESYGIRRKLKKGAVPSVSLYKIPQGVHLKGKARQKILKQPLPDNSQEVATEDHNYSLKTPLTIGAEKLAEVQQMLQVSKKRLISVKNYRMIKKRKGLRLIDALVEEKLLSEETECLLRAQFSDFKWELYNWRETDEYSAEMKQFACTLYLCSSKVYDYVRKILKLPHSSILRTWLSKCQPSPGFNSNIFSFLQRRVENGDQLYQYCSLLIKSMPLKQQLQWDPSSHSLQGFMDFGLGKLDADETPLASETVLLMAVGIFGHWRTPLGYFFVNRASGYLQAQLLRLTIGKLSDIGITVLAVTSDATAHSVQMAKALGIHIDGDDMKCTFQHPSSSSQQIAYFFDSCHLLRLIRNAFQNFQSIQFINGIAHWQHLVELVALEEQELSNMERIPSTLANLKNHVLKVNSATQLFSESVASALEYLLSLDLPPFQNCIGTIHFLRLINNLFDIFNSRNCYGKGLKGPLLPETYSKINHVLIEAKTIFVTLSDTSNNQIIKGKQKLGFLGFLLNAESLKWLYQNYVFPKVMPFPYLLTYKFSHDHLELFLKMLRQVLVTSSSPTCMAFQKAYYNLETRYKFQDEVFLSKVSIFDISIARRKDLALWTVQRQYGVSVTKTVFHEEGICQDWSHCSLSEALLDLSDHRRNLICYAGYVANKLSALLTCEDCITALYASDLKASKIGSLLFVKKKNGLHFPSESLCRVINICERVVRTHSRMAIFELVSKQRELYLQQKILCELSGHINLFVDVNKHLFDGEVCAINHFVKLLKDIIICFLNIRAKNVAQNPLKHHSERTDMKTLSRKHWSSVQDYKCSSFANTSSKFRHLLSNDGYPFK
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable