Key Documents
SAB1411521
Sigma-Aldrich
Anti-PLCD4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC12837
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 87.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLCD4(84812)
Descripción general
Phosphatidylinositol-specific phospholipase C (PLC) plays an important role in receptor-mediated signal transduction by generating 2 second messenger molecules, inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) and diacylglycerol, from phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2). PLC comprises a diverse family of enzymes that differ in structure and tissue distribution (Berridge, 1993 [PubMed 8381210]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
PLCD4 (NP_116115.1, 1 a.a. ~ 762 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASLLQDQLTTDQDLLLMQEGMPMRKVRSKSWKKLRYFRLQNDGMTVWHARQARGSAKPSFSISDVETIRNGHDSELLRSLAEELPLEQGFTIVFHGRRSNLDLMANSVEEAQIWMRGLQLLVDLVTSMDHQERLDQWLSDWFQRGDKNQDGKMSFQEVQRLLHLMNVEMDQEYAFSLFQAADTSQSGTLEGEEFVQFYKALTKRAEVQELFESFSADGQKLTLLEFLDFLQEEQKERDCTSELALELIDRYEPSDSGKLRHVLSMDGFLSYLCSKDGDIFNPACLPIYQDMTQPLNHYFICSSHNTYLVGDQLCGQSSVEGYIRALKRGCRCVEVDVWDGPSGEPVVYHGHTLTSRILFKDVVATVAQYAFQTSDYPVILSLETHCSWEQQQTMARHLTEILGEQLLSTTLDGVLPTQLPSPEELRRKILVKGKKLTLEEDLEYEEEEAEPELEESELALESQFETEPEPQEQNLQNKDKKKKSKPILCPALSSLVIYLKSVSFRSFTHSKEHYHFYEISSFSETKAKRLIKEAGNEFVQHNTWQLSRVYPSGLRTDSSNYNPQELWNAGCQMVAMNMQTAGLEMDICDGHFRQNGGCGYVLKPDFLRDIQSSFHPEKPISPFKAQTLLIQVISGQQLPKVDKTKEGSIVDPLVKVQIFGVRLDTARQETNYVENNGFNPYWGQTLCFRVLVPELAMLRFVVMDYDWKSRNDFIGQYTLPWTCMQQGYRHIHLLSKDGISLRPASIFVYICIQEGLEGDES
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable