Documentos
SAB1410913
Sigma-Aldrich
Anti-CLEC1B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
1810061I13Rik, CLEC2, CLEC2B, PRO1384, QDED721
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 23.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLEC1B(51266)
Categorías relacionadas
Descripción general
Natural killer (NK) cells express multiple calcium-dependent (C-type) lectin-like receptors, such as CD94 (KLRD1; MIM 602894) and NKG2D (KLRC4; MIM 602893), that interact with major histocompatibility complex class I molecules and either inhibit or activate cytotoxicity and cytokine secretion. CLEC2 is a C-type lectin-like receptor expressed in myeloid cells and NK cells.[supplied by OMIM
Inmunógeno
CLEC1B (AAH29554.1, 1 a.a. ~ 196 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQDEDGYITLNIKTRKPALVSAVMQRNYLQDENENRTGTLQQLAKRFCQYVVKQSELKGTFKGHKCSPCDTNWRYYGDSCYGFFRHNLTWEESKQYCTDMNATLLKIDNRNIVEYIKARTHLIRWVGLSRQKSNEVWKWEDGSVISENMFEFLEDGKGNMNCAYFHNGKMHPTFCENKHYLMCERKAGMTKVDQLP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable