Documentos
SAB1409064
Sigma-Aldrich
Anti-DSTYK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DustyPK, HDCMD38P, KIAA0472, RIP5, RIPK5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 66.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DSTYK(25778)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes a dual serine/threonine and tyrosine protein kinase which is expressed in multiple tissues. It is thought to function as a regulator of cell death. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DSTYK (AAH60870.2, 1 a.a. ~ 587 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEGDGVPWGSEPVSGPGPGGGGMIRELCRGFGRYRRYLGRLRQNLRETQKFFRDIKCSHNHTCLSSLTGGGGAERGPAGDVAETGLQAGQLSCISFPPKEEKYLQQIVDCLPCILILGQDCNVKCQLLNLLLGVQVLPTTKLGSEESCKLRRLRFTYGTQTRVSLALPGQYELVHTLVAHQGNWETIPEEDLEVQENNEDAAHVLAELEVTMHHALLQEVDVVVAPCQGLRPTVDVLGDLVNDFLPVITYALHKDELSERDEQELQEIRKYFSFPVFFFKVPKLGSEIIDSSTRRMESERSPLYRQLIDLGYLSSSHWNCGAPGQDTKAQSMLVEQSEKLRHLSTFSHQVLQTRLVDAAKALNLVHCHCLDIFINQAFDMQRDLQITPKRLEYTRKKENELYESLMNIANRKQEEMKDMIVETLNTMKEELLDDATNMEFKDVIVPENREITDLGFCKPEAMMSGSIVGTPIHMAPELFTGKYDNSVDVYAFGILFWYICSGSVKLPEAFERCASKDHLWNNVRRGARPERLPVFDEECWQLMEACWDGDPLKRPLLGIVQPMLQGIMNRLCKSNSEQPNRGLDDST
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable