Documentos clave
SAB1408625
Sigma-Aldrich
Anti-PTS antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ97081, PTPS
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~16.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTS(5805)
Descripción general
The enzyme encoded by this gene catalyzes the elimination of inorganic triphosphate from dihydroneopterin triphosphate, which is the second and irreversible step in the biosynthesis of tetrahydrobiopterin from GTP. Tetrahydrobiopterin, also known as BH(4), is an essential cofactor and regulator of various enzyme activities, including enzymes involved in serotonin biosynthesis and NO synthase activity. Mutations in this gene result in hyperphenylalaninemia. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PTS (NP_000308.1, 1 a.a. ~ 145 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSTEGGGRRCQAQVSRRISFSASHRLYSKFLSDEENLKLFGKCNNPNGHGHNYKVVVTVHGEIDPATGMVMNLADLKKYMEEAIMQPLDHKNLDMDVPYFADVVSTTENVAVYIWDNLQKVLPVGVLYKVKVYETDNNIVVYKGE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)