SAB1408496
Anti-CLEC4D antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CLEC-6, CLEC6, CLECSF8, MCL, MGC40078, MPCL
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~24.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLEC4D(338339)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MGLEKPQSKLEGGMHPQLIPSVIAVVFILLLSVCFIASCLVTHHNFSRCKRGTGVHKLEHHAKLKCIKEKSELKSAEGSTWNCCPIDWRAFQSNCYFPLTDNKTWAESERNCSGMGAHLMTISTEAEQNFIIQFLDRRLSYFLGLRDENAKGQWRWVDQTPFNPRRVFWHKNEPDNSQGENCVVLVYNQDKWAWNDVPCNFEASRICKIPGTTLN
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable