Key Documents
SAB1408470
Sigma-Aldrich
Anti-KCNRG antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DLTET
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~31 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KCNRG(283518)
Descripción general
KCNRG is a soluble protein with characteristics suggesting it forms heterotetramers with voltage-gated K(+) channels (see MIM 176260) and inhibits their function (Ivanov et al., 2003 [PubMed 12650944]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
KCNRG (NP_775876.1, 1 a.a. ~ 272 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSQELVTLNVGGKIFTTRFSTIKQFPASRLARMLDGRDQEFKMVGGQIFVDRDGDLFSFILDFLRTHQLLLPTEFSDYLRLQREALFYELRSLVDLLNPYLLQPRPALVEVHFLSRNTQAFFRVFGSCSKTIEMLTGRITVFTEQPSAPTWNGNFFPPQMTLLPLPPQRPSYHDLVFQCGSDSTTDNQTGVRYVSIKPDNRKLANGTNVLGLLIDTLLKEGFHLVSTRTVSSEDKTECYSFERIKSPEVLITNETPKPETIIIPEQSQIKK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable