Documentos clave
SAB1406700
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH4A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ALDH4, P5CD, P5CDh, P5CDhL, P5CDhS
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~61.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ALDH4A1(8659)
Categorías relacionadas
Descripción general
This protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family of proteins. This enzyme is a mitochondrial matrix NAD-dependent dehydrogenase which catalyzes the second step of the proline degradation pathway, converting pyrroline-5-carboxylate to glutamate. Deficiency of this enzyme is associated with type II hyperprolinemia, an autosomal recessive disorder characterized by accumulation of delta-1-pyrroline-5-carboxylate (P5C) and proline. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ALDH4A1 (NP_003739.2, 1 a.a. ~ 563 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLPAPALRRALLSRPWTGAGLRWKHTSSLKVANEPVLAFTQGSPERDALQKALKDLKGRMEAIPCVVGDEEVWTSDVQYQVSPFNHGHKVAKFCYADKSLLNKAIEAALAARKEWDLKPIADRAQIFLKAADMLSGPRRAEILAKTMVGQGKTVIQAEIDAAAELIDFFRFNAKYAVELEGQQPISVPPSTNSTVYRGLEGFVAAISPFNFTAIGGNLAGAPALMGNVVLWKPSDTAMLASYAVYRILREAGLPPNIIQFVPADGPLFGDTVTSSEHLCGINFTGSVPTFKHLWKQVAQNLDRFHTFPRLAGECGGKNFHFVHRSADVESVVSGTLRSAFEYGGQKCSACSRLYVPHSLWPQIKGRLLEEHSRIKVGDPAEDFGTFFSAVIDAKSFARIKKWLEHARSSPSLTILAGGKCDDSVGYFVEPCIVESKDPQEPIMKEEIFGPVLSVYVYPDDKYKETLQLVDSTTSYGLTGAVFSQDKDVVQEATKVLRNAAGNFYINDKSTGSIVGQQPFGGARASGTNDKPGGPHYILRWTSPQVIKETHKPLGDWSYAYMQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)