SAB1405726
Anti-DR1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
NC2, NC2-BETA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~19.4 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DR1(1810)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MASSSGNDDDLTIPRAAINKMIKETLPNVRVANDARELVVNCCTEFIHLISSEANEICNKSEKKTISPEHVIQALESLGFGSYISEVKEVLQECKTVALKRRKASSRLENLGIPEEELLRQQQELFAKARQQQAELAQQEWLQMQQAAQQAQLAAASASASNQAGSSQDEEDDDDI
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable