SAB1404528
Monoclonal Anti-WRB antibody produced in mouse
clone 4D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CHD5
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D6, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~34.14 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WRB(7485)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
PSFSSFMSRVLQKDAEQESQMRAEIQDMKQELSTVNMMDEFARYARLERKINKMTDKLKTHVKARTAQLAKIK
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable