SAB1402855
Monoclonal Anti-NDUFA5 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
B13, CI-13KD-B, DKFZp781K1356, FLJ12147, NUFM, UQOR13
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~40.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDUFA5(4698)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAGVLKKTTGLVGLAVCNTPHERLRILYTKILDVLEEIPKNAAYRKYTEQITNEKLAMVKAEPDVKKLEDQLQGGQLEEVILQAEHELNLARKMREWKLWEPLVEEPPADQWKWPI
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable