Documentos
SAB1402733
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COL9A3 antibody produced in mouse
clone 2B5, ascites fluid
Sinónimos:
DJ885L7.4.1, EDM3, FLJ90759, IDD, MED
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B5, monoclonal
mol peso
antigen ~32.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COL9A3(1299)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes one of the three alpha chains of type IX collagen, the major collagen component of hyaline cartilage. Type IX collagen, a heterotrimeric molecule, is usually found in tissues containing type II collagen, a fibrillar collagen. Mutations in this gene are associated with multiple epiphyseal dysplasia. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
COL9A3 (NP_001844, 280 a.a. ~ 338 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GDLGRPGPKGTPGVAGPSGEPGMPGKDGQNGVPGLDGQKGEAGRNGAPGEKGPNGLPGL
Forma física
Clear solution
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable