SAB1400666
Monoclonal Anti-CIDEC antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CIDE-3, Anti-FLJ20871, Anti-Fsp27
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CIDEC(63924)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
SVRKGIMAYSLEDLLLKVRDTLMLADKPFFLVLEEDGTTVETEEYFQALAGDTVFMVLQKGQKWQPPSEQGTRHPLSLSHKPAKKIDVA
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable