Key Documents
SAB1400369
Sigma-Aldrich
Anti-ZBTB39 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-KIAA0352
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZBTB39(9880)
Inmunógeno
ZBTB39 (NP_055645.1, 1 a.a. ~ 712 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGMRIKLQSTNHPNNLLKELNKCRLSETMCDVTIVVGSRSFPAHKAVLACAAGYFQNLFLNTGLDAARTYVVDFITPANFEKVLSFVYTSELFTDLINVGVIYEVAERLGMEDLLQACHSTFPDLESTARAKPLTSTSESHSGTLSCPSAEPAHPLGELRGGGDYLGADRNYVLPSDAGGSYKEEEKNVASDANHSLHLPQPPPPPPKTEDHDTPAPFTSIPSMMTQPLLGTVSTGIQTSTSSCQPYKVQSNGDFSKNSFLTPDNAVDITTGTNSCLSNSEHSKDPGFGQMDELQLEDLGDDDLQFEDPAEDIGTTEEVIELSDDSEDELAFGENDNRENKAMPCQVCKKVLEPNIQLIRQHARDHVDLLTGNCKVCETHFQDRNSRVTHVLSHIGIFLFSCDMCETKFFTQWQLTLHRRDGIFENNIIVHPNDPLPGKLGLFSGAASPELKCAACGKVLAKDFHVVRGHILDHLNLKGQACSVCDQRHLNLCSLMWHTLSHLGISVFSCSVCANSFVDWHLLEKHMAVHQSLEDALFHCRLCSQSFKSEAAYRYHVSQHKCNSGLDARPGFGLQHPALQKRKLPAEEFLGEELALQGQPGNSKYSCKVCGKRFAHTSEFNYHRRIHTGEKPYQCKVCHKFFRGRSTIKCHLKTHSGALMYRCTVCGHYSSTLNLMSKHVGVHKGSLPPDFTIEQTFMYIIHSKEADKNPDS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable