SAB1305974
ANTI-SNAIL (N-TERM R8) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Protein snail homolog 1, SNAH, SNAI1, Zinc finger protein SNAI1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
29083 Da
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNAI1(6615)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable