Merck
S5643
Sigma-Aldrich
Ácido sulfanílico
ACS reagent, 98.0-102.0%
Sinónimos:
Ácido 4-aminobencenosulfónico, Ácido anilina-4-sulfónico
About This Item
Fórmula lineal:
4-(H2N)C6H4SO3H
Número de CAS:
Peso molecular:
173.19
Beilstein:
908765
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
ACS reagent
Análisis
98.0-102.0%
impurezas
≤0.02% Insoluble in sodium carbonate solution
residuo de ign.
≤0.01%
mp
>300 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Clave InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable