Key Documents
R6272
Sigma-Aldrich
Reagent B for gus staining kit
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
−20°C
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable