R3025
Anti-Rho-GDI antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution, ~1 mg/mL
Sinónimos:
Anti-GDIA1, Anti-HEL-S-47e, Anti-NPHS8, Anti-RHOGDI, Anti-RHOGDI-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~28 kDa
reactividad de especies
mouse, bovine, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 4 μg using 500 μg of Jurkat RIPA lysate
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using RIPA lysates from human HL-60, HeLa, Hs294T, Jurkat and murine 3T3/NIH cells and mouse 3T3/A31
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARHGDIA(396)
mouse ... Arhgdia(192662)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable