R0759
RNA Polymerase from Salmonella enterica serotype typhimurium, SP6-infected
buffered aqueous solution
Sinónimos:
SP6 RNA Polymerase
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
10000-50000 units/mL
Nº de acceso UniProt
actividad extraña
DNase, RNase, protease, none detected
nonspecific endonuclease, absence of activity (after 20 hour incubation)
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
bacteriophage SP6 ... SP6p08(1481778)
Descripción general
Aplicación
- Synthesis of labeled and unlabeled RNA transcripts
- RNase protection assays
- Generating RNA transcripts for in vitro translation
- Use in in vitro transcription of RNA transcripts, antisense RNA (from reversed cloned DNA insert), and biologically active mRNA
Componentes
Definición de unidad
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?