Merck
PZ0264
Sigma-Aldrich
CP-547632 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methoxy]-5-[[[[4-(1-pyrrolidinyl)butyl]amino]carbonyl]amino]-4-Isothiazolecarboxamide hydrochloride, PF-01371182 hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24BrF2N5O3S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
568.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
NC(C1=C(NC(NCCCCN2CCCC2)=O)SN=C1OCC3=C(F)C=C(Br)C=C3F)=O.[H]Cl
InChI
1S/C20H24BrF2N5O3S.ClH/c21-12-9-14(22)13(15(23)10-12)11-31-18-16(17(24)29)19(32-27-18)26-20(30)25-5-1-2-6-28-7-3-4-8-28;/h9-10H,1-8,11H2,(H2,24,29)(H2,25,26,30);1H
Clave InChI
NNPJZJJMQDXYGN-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CP-547632 hydrochloride is a well-tolerated, orally-bioavailable ATP-competitive kinase inhibitor. It is currently in clinical trials for the treatment of human malignancies.
CP-547632 is a potent inhibitor of the VEGFR-2 and basic fibroblast growth factor (FGF) kinases (IC50 = 11 and 9 nM, respectively). The compound CP-547632 inhibits VEGF and basic FGF-induced angiogenesis in animal models, and inhibits growth of xenograft tumors in mice.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Jean S Beebe et al.
Cancer research, 63(21), 7301-7309 (2003-11-13)
Signaling through vascular endothelial growth factor (VEGF) receptors (VEGFRs) is a key pathway initiating endothelial cell proliferation and migration resulting in angiogenesis, a requirement for human tumor growth and metastasis. Abrogation of signaling through VEGFR by a variety of approaches