Merck
P9924
Sigma-Aldrich
pGlu-Ser-Leu-Arg-Trp-NH2
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Antho-RW amide I
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H46N10O7
Número de CAS:
Peso molecular:
670.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(N)=O
Otras notas
Neuropeptide originally isolated from sea anemones
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Graff, D. and Grimmelikhuijzen, C.J.P.
Brain Research, 422, 354-354 (1988)